Imprimer
Système d'imagerie cellulaire automatisé, ImageXpress Pico
Fournisseur: Molecular Devices
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EXPRESSPICO EXPRESSPICOEC
736-0924EA 0 EUR
736-0924 736-0925
Système d'imagerie cellulaire automatisé, ImageXpress Pico
Microscopes
Le système d'imagerie cellulaire automatisé ImageXpress Pico est plus qu'un microscope numérique, combinant une imagerie haute résolution avec une analyse puissante et un logiciel intuitif. Passez de l'échantillon aux résultats en quelques minutes et obtenez des données exploitables à partir de vos images plus rapidement que jamais.
  • Le système ImageXpress Pico offre des objectifs allant de 4x à 63x; il peut fonctionner en modes d’imagerie par fluorescence, sur fond clair et colorimétrique, ou en mode d'imagerie par déconvolution à la volée Digital Confocal 2D
  • La nouvelle option Digital Confocal est parfaitement intégrée au flux opérationnel de l’ImageXpress Pico en mode d'imagerie par fluorescece, vous permettant d'améliorer la résolution, le rapport signal/bruit et la qualité des tests, tout en réduisant le temps imparti à l'acquisition d'images
  • Plus de 25 protocoles d'analyse préconfigurés, allant de la simple numération cellulaire à l'analyse sophistiquée de tracés de neurites, pour une plus grande exactitude dans l'optimisation des paramètres
  • Des fonctions telles que l’outil Cliquer-trouver permettent d'optimiser les paramètres d’analyse, par simple clic sur quelques cellules correspondant à des critères spécifiques
  • Tests sur plusieurs jours, test accélérés et tests avec des cellules vivantes sont possibles, grâce au système embarqué capable de gérer l'environnement, et doté d'options en mesure de contrôler l’humidité, le CO2 et l’O2
  • Live Preview simplifie l’identification des zone présentant un intérêt: il permet à l'utilisateur d’obtenir une vue panoramique de l’échantillon, et de régler la mise au point de façon interactive à l’aide d’un levier de commande virtuel; il minimise ainsi les efforts et permet de gagner du temps
Que vous utilisiez l’imagerie par fluorescence ou des analyses en fond clair, l’imageur automatisé propose un large éventail de protocoles préconfigurés pour les tests cellulaires; cela réduit la courbe d’apprentissage, et vous permet de démarrer vos expériences sans plus attendre. Avec des fonctions telles que déconvolution à la volée Digital Confocal* 2D, Live Preview et la quantification à plusieurs longueurs d’onde, l’ImageXpress Pico est une petit imageur abordable qui permet de faire avancer vos découvertes.
Avec CellReporterXpress, logiciel simplifié et convivial piloté par icônes, vous pourrez acquérir et analyser des images rapidement, en n'ayant suivi qu'une formation minimale. Les données significatives peuvent rapidement être recueillies et visualisées à plusieurs niveaux, de la cellule individuelle à l'ensemble de la lame; grâce aux images et aux tests, l'utilisateur a l'opportunité d'avancer dans ses comnaissances.
Informations sur les accessoires: Inclut les licences pour le logiciel CellReporterXpress, qui permet à 5 personnes de se connecter en même temps en s'identifiant à partir d'un ordinateur ou d'un ordinateur portable, et jusqu'à 2 personnes par ordinateur de se connecter en s'identifiant à partir d'une tablette. La Licence vous autorise à distribuer l'analyse des images sur10 systèmes d'expploitation. Les algorithmes d'imagerie standard comprennent le comptage de cellules, l'évaluation de cellules, l'apoptose, et divers modules d'analyse, soit 17 au total.