Imprimer
Glutaraldéhyde 15% en solution aqueuse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,5-Pentanedial, Glutaral
8.19250.9025 8.19250.9190
8.19250.9025EA 0 EUR
8.19250.9025 8.19250.9190
Glutaraldéhyde 15% en solution aqueuse
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Poids moléculaire: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 188
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,04485