Imprimer
(±)-2-Méthylpipérazine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
127471000 127475000 127470025
ACRO127471000EA 73.7 EUR
ACRO127471000 ACRO127475000 ACRO127470025
(±)-2-Méthylpipérazine 98%
(±)-2-Méthylpipérazine
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 154…156 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 61…66 °C
Point éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005954
Numéro CAS: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %