Imprimer
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol
L07088.14 L07088.22
L07088.14EA 69.3 EUR
L07088.14 L07088.22
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol ≥98%
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Purity: 98% CAS No.: 1460-57-7 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 101-106° Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 3193810 MDL No.: MFCD00063611
Formule: C₆H₁₂O₂
Poids moléculaire: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 231…233 °C
Point de fusion: 101…106 °C
Densité: 1.147 g/cm³ (24 °C)
Point éclair: 134 °C (273 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063611
Numéro CAS: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6