Imprimer
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol
161650100 161650500
ACRO161650100EA 53.3 EUR
ACRO161650100 ACRO161650500
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol 98%
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
Poids moléculaire: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (17mbar)
Point de fusion: 100…104 °C
Point éclair: 134 °C
Numéro MDL: MFCD00063611
Numéro CAS: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥97.5 %