(±)-4-Phényl-2-butanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 2344-70-9
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point:
Formule:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃ Point d'ébullition: 239 °C Densité: 0,980 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044349 Numéro CAS: 2344-70-9 EINECS: 219-055-9 |