Imprimer
1-Phényl-2-propanol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
183060050 183060250
ACRO183060050EA 47 EUR
ACRO183060050 ACRO183060250
1-Phényl-2-propanol 99%
1-Phényl-2-propanol
Formule: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
Point d'ébullition: 219 - 221 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65 - 67 °C
Densité: 0,99 g/cm³
Point éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004540
Numéro CAS: 698-87-3
EINECS: 211-821-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %