Imprimer
(±)-2-Phényl-1-propanol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23473.18 B23473.30
B23473.18EA 59 EUR
B23473.18 B23473.30
(±)-2-Phényl-1-propanol ≥97%
(±)-2-Phényl-1-propanol
Purity: 97% CAS No.: 1123-85-9 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5262 Melting Point: -37° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 1906760 MDL No.: MFCD00004736
Formule: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
Point d'ébullition: 220 °C
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0,975
Point éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004736
Numéro CAS: 1123-85-9
EINECS: 214-379-7