(±)-1-Phényléthanol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Alcool (±)-α-méthylbenzylique, 1-Phényléthanol
Purity: 97%
CAS No.: 98-85-1
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 203-205°
UN No.: 2937
MDL No.: MFCD00004508
Formule:
C₆H₅CH(OH)CH₃ Poids moléculaire: 122.17 g/mol Point d'ébullition: 203…205 °C Point de fusion: 19…20 °C Densité: 1.012 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004508 Numéro CAS: 98-85-1 EINECS: 202-707-1 UN: 2937 ADR: 6.1 III |