(±)-1-Phénoxy-2-propanol tech. 85%, technical
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(±)-Ether monophénylique du propylèneglycol
Purity: 85%
CAS No.: 770-35-4
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 1941356
MDL No.: MFCD00016861
Formule:
C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃ Poids moléculaire: 152.19 g/mol Point d'ébullition: 242…244 °C Point de fusion: 11.4 Densité: 1.060 Point éclair: 120 °C (248 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016861 Numéro CAS: 770-35-4 EINECS: 212-222-7 |