Imprimer
(±)-But-3-yne-2-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11881.09 A11881.06 A11881.14 A11881.22
A11881.09EA 70 EUR
A11881.09 A11881.06 A11881.14 A11881.22
(±)-But-3-yne-2-ol ≥98%
(±)-But-3-yne-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 2028-63-9 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4260 Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 635722 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00004541
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 108…109 °C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0,894
Point éclair: 28 °C (82 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004541
Numéro CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II