Imprimer
(±)-4-Pentène-2-ol 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (±)-1-Pentène-4-ol
387430050 387430250
ACRO387430050EA 77.7 EUR
ACRO387430050 ACRO387430250
(±)-4-Pentène-2-ol 96%
(±)-4-Pentène-2-ol
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Densité: 0,837 g/cm³
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004556
Numéro CAS: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %