Imprimer
(±)-1-Pentène-3-ol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (±)-Ethyl vinyl carbinol, Pent-1-en-3-ol
130010050 130010250 130011000
ACRO130010050EA 29.3 EUR
ACRO130010050 ACRO130010250 ACRO130011000
(±)-1-Pentène-3-ol 97%
(±)-1-Pentène-3-ol
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 114…115 °C (760 mmHg)
Densité: 0,839 g/cm³
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004573
Numéro CAS: 616-25-1
EINECS: 210-472-1
UN: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %