(±)-1-Octène-3-ol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(±)-Oct-1-ène-3-ol
Formule:
C₈H₁₆O Point d'ébullition: 174 °C (760 mmHg) Point de fusion: -49 °C Densité: 0,837 g/cm³ Point éclair: 68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004589 Numéro CAS: 3391-86-4 EINECS: 222-226-0 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.832 to 0.842 kg/l |
GC | ≥97.5 % |