Imprimer
DL-Tryptophane 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-DL-Trp-OH, (+/-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
172110250 172111000
ACRO172110250EA 74.9 EUR
ACRO172110250 ACRO172111000
DL-Tryptophane 98%
DL-Tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Poids moléculaire: 204.23 g/mol
Point de fusion: 289…290 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064339
Numéro CAS: 54-12-6
EINECS: 200-194-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.8 % (105°C, 3 h) (Vacuum)
Solubility (1 % in 1 M HCl) Clear to slightly hazy colorles to yellow
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Other amino acids (TLC) Not detected