N-Acétyl-DL-tryptophane, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., très pur pour production biopharmaceutique faible taux d'endotoxines, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Nα-Acétyl-DL-tryptophane, Ac-DL-Trp-OH
N-Acetyl-DL-tryptophan is suitable for biopharmaceutical production.
Formule:
C₁₃H₁₄N₂O₃ Poids moléculaire: 246.27 g/mol Point de fusion: 205…206 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005644 Numéro CAS: 87-32-1 EINECS: 201-739-3 |