Imprimer
(±)-2-Méthyl-2,4-pentanediol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
150340010 150340025 150340250
ACRO150340010EA 52.1 EUR
ACRO150340010 ACRO150340025 ACRO150340250
(±)-2-Méthyl-2,4-pentanediol 99%
(±)-2-Méthyl-2,4-pentanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
Point d'ébullition: 197 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,922 g/cm³
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004547
Numéro CAS: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Indice Merck: 13,04730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA