(±)-3,3-Diméthyl-2-butanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Pinacolyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 464-07-3
Molecular Formula: (CH3)3CCH(OH)CH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 28°(84°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.812
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: 5.3°
Boiling Point: 119-121°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004522
Formule:
C₆H₁₄O Poids moléculaire: 102.18 g/mol Point d'ébullition: 119…121 °C Point de fusion: 5.3 °C Densité: 0.812 Point éclair: 28 °C (84 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004522 Numéro CAS: 464-07-3 EINECS: 207-347-9 UN: 1987 ADR: 3 III |