(±)-2-Méthyl-3-pentanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 565-67-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 127-129°
Beilstein Reference: 1718952
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00004567
Formule:
C₆H₁₄O Point d'ébullition: 127…129 °C Point de fusion: –53 °C Densité: 0,830 Point éclair: 46 °C (114 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004567 Numéro CAS: 565-67-3 EINECS: 209-286-3 UN: 2282 ADR: 3,III |