Imprimer
(±)-2-Éthyl-1-hexanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Ethylhexan-1-ol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00990.0100 8.00990.1000 8.00990.2500 8.00990.9160 8.00990.9025
8.00990.0100EA 25.4 EUR
8.00990.0100 8.00990.1000 8.00990.2500 8.00990.9160 8.00990.9025
(±)-2-Éthyl-1-hexanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Éthyl-1-hexanol
Formule: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Poids moléculaire: 130.23 g/mol
Point d'ébullition: 183
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 81
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004746
Numéro CAS: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Indice Merck: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc81f9275fbd3a7f8fb0e453419eab1652a4fdec&vid=1f7059eb6b27d30ac2c7e6b83f6bc0dff6002fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -76 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 184 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4317 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 12.7 %(V)
Density 0.832 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 - 330 °C DIN 51794
Synonyms Isocotyl alcohol, Isooctanol
Hill Formula C8H18O