(±)-2-Éthyl-1-hexanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Ethylhexan-1-ol
Purity: 99%
CAS No.: 104-76-7
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 77°(171°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Mild
Melting Point: -76°
Boiling Point: 183-186°
Beilstein Reference: 1719280
Merck Reference: 14,3808
MDL No.: MFCD00004746
Formule:
CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH Poids moléculaire: 130.23 g/mol Point d'ébullition: 183…186 °C Point de fusion: –76 °C Densité: 0.833 Point éclair: 77 °C (171 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004746 Numéro CAS: 104-76-7 EINECS: 203-234-3 REACH: 01-2119487289-20 Indice Merck: 13,03842 |