Imprimer
DL-Leucine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (±)-Leucine, H-DL-Leu-OH
A10590.0B A10590.18 A10590.30
A10590.0BEA 818 EUR
A10590.0B A10590.18 A10590.30
DL-Leucine ≥99%
DL-Leucine
Purity: 99% CAS No.: 328-39-2 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: ca 294° subl. Beilstein Reference: 636005 Merck Reference: 14,5451 MDL No.: MFCD00063087
Formule: C₆H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 131.17 g/mol
Point d'ébullition: 226
Point de fusion: ∼ 294 °C (subl.)
Densité: 1.293
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063087
Numéro CAS: 328-39-2
EINECS: 206-328-2
Indice Merck: 13,05470