Imprimer
DL-Leucine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (±)-Leucine, H-DL-Leu-OH
172130250 172132500
ACRO172130250EA 54 EUR
ACRO172130250 ACRO172132500
DL-Leucine 99+%
DL-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 131.17 g/mol
Point d'ébullition: 226
Point de fusion: 293…296 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063087
Numéro CAS: 328-39-2
EINECS: 206-328-2
Indice Merck: 13,05470
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm