Imprimer
(±)-Acide 2-méthylbutyrique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (±)-2-Methylbutanoic acid, 2-Methylbutyric acid, 2-Methylbutanoic acid
A11546.0F A11546.AC A11546.AE A11546.AP
A11546.0FEA 662 EUR
A11546.0F A11546.AC A11546.AE A11546.AP
(±)-Acide 2-méthylbutyrique ≥98%
(±)-Acide 2-méthylbutyrique
Purity: 98% CAS No.: 116-53-0 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.14 Flash Point: 73°(163°F) Physical Form: Liquid Density: 0.937 Refractive Index: 1.4055 Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1720486 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002669
Formule: C₅H₁₀O₂
Poids moléculaire: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 175…176 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.937
Point éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002669
Numéro CAS: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
UN: 3265
ADR: 8 III