Bromotriméthylsilane ≥97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Triméthylbromosilane
Stabilisation:
stabilisé avec cuivre
Stabilized with copper powder or silver wire
Purity: 97%
CAS No.: 2857-97-8
Molecular Formula: C3H9BrSi
Formula Weight: 153.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4250
Odour: Acrid
Melting Point: -44°
Boiling Point: 78-80°
Beilstein Reference: 1731135
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000048
Formule:
C₃H₉BrSi Point d'ébullition: 78…80 °C Point de fusion: –44 °C Densité: 1,183 Point éclair: –3 °C (26 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000048 Numéro CAS: 2857-97-8 EINECS: 220-672-0 UN: 2924 ADR: 3,II |