Imprimer
1,4-Dioxanne, extra sec sur tamis moléculaire 99,5% stabilisé, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
364341000 364340010 364340025 364345000
364341000.EA 57 EUR
364341000. 364340010. 364340025. 364345000.
1,4-Dioxanne, extra sec sur tamis moléculaire 99,5% stabilisé, AcroSeal®
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 101 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1,034 g/cm³
Point éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0,005 %
GC ≥99,5 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Acidity (CH3COOH) ≤0,002 %
Peroxides ≤0,005 % (as H₂O₂)