3-Méthyl-2-cyclopentène-1-one ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Stabilisation:
stabilisé avec hydroquinone 0,10 %
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 98%
CAS No.: 2758-18-1
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Pleasant
pH: 4.9
Melting Point: 2°
Boiling Point: 72-74°/15mm
Beilstein Reference: 1280476
MDL No.: MFCD00001403
Formule:
C₆H₈O Point d'ébullition: 72…74 °C (15 mmHg) Point de fusion: 2 °C Densité: 0,980 Point éclair: 65 °C (149 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001403 Numéro CAS: 2758-18-1 EINECS: 220-421-5 |