3-Méthyl-2-cyclopentène-1-one 98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₈O Point d'ébullition: 74 °C (15 mmHg) Point de fusion: 3…5 °C Densité: 0,98 g/cm³ Point éclair: 65 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001403 Numéro CAS: 2758-18-1 EINECS: 220-421-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4870 to 1.4900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 0.1 % hydroquinone |
UV | at 240 nm A: ≤0.26 |
Wavelength at 1 A.U. | ≤215 nm |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0006 meq/g |
Peroxides | ≤0.0075 % |