Imprimer
1,3,5,7-Cyclooctatétraène 98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
160570025 160570100 160572500
ACRO160570025EA 134 EUR
ACRO160570025 ACRO160570100 ACRO160572500
1,3,5,7-Cyclooctatétraène 98% stabilisé
1,3,5,7-Cyclooctatétraène
Formule: C₈H₈
Point d'ébullition: 142…143 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –27 °C
Densité: 0,92 g/cm³
Point éclair: 22 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004161
Numéro CAS: 629-20-9
EINECS: 211-080-3
UN: 2358
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Turbid yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5365 to 1.5385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone