Imprimer
1,3-Cyclohexanedione 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cyclohexane-1,3-dione
111171000 111175000
ACRO111171000EA 98.3 EUR
ACRO111171000 ACRO111175000
1,3-Cyclohexanedione 97%
1,3-Cyclohexanedione
Formule: C₆H₈O₂
Poids moléculaire: 112.13 g/mol
Point d'ébullition: 235
Point de fusion: >101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001585
Numéro CAS: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Indice Merck: 13,03200
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥101 °C
Titration Argentometric ≤1 % Sodium chloride
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %