Imprimer
(±)-Butanol-2, extra sec 99+%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (±)-Alcool butylique secondaire
610261000 610260010
610261000.EA 61.1 EUR
610261000. 610260010.
(±)-Butanol-2, extra sec 99+%, AcroSeal®
(±)-Butanol-2
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Poids moléculaire: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %