Benzyle chlorure ≥99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α-Chlorotoluène, Chlorure de benzyle
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 100-44-7
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.099
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: -43°
Boiling Point: 178-180°
Solubility: Miscible with alcohol, ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 471308
Merck Reference: 14,1129
UN No.: 1738
MDL No.: MFCD00000889
Formule:
(C₆H₅)CH₂Cl Poids moléculaire: 126.59 g/mol Point d'ébullition: 178…180 °C Point de fusion: –43 °C Densité: 1.099 Point éclair: 73 °C (163 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000889 Numéro CAS: 100-44-7 EINECS: 202-853-6 UN: 1738 ADR: 6.1 II Indice Merck: 13,01131 |