Styrène ≥99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol 10-15 ppm
Stabilized with 10-15 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 99%
CAS No.: 100-42-5
Molecular Formula: C8H8
Formula Weight: 104.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.5460
Odour: Pungent
pH: neutral
Melting Point: -31°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1071236
Merck Reference: 14,8860
UN No.: 2055
MDL No.: MFCD00008612
Formule:
C₈H₈ Point d'ébullition: 145…146 °C Point de fusion: –31 °C Densité: 0,906 Point éclair: 31 °C (88 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008612 Numéro CAS: 100-42-5 EINECS: 202-851-5 UN: 2055 ADR: 3,III Indice Merck: 14,8860 |