Méthoxy-1-propanol-2 ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99+%
CAS No.: 107-98-2
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.926
Refractive Index: 1.4030
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
pH: 4-7
Melting Point: -100°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1731270
UN No.: 3092
MDL No.: MFCD00004537
Formule:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ Point d'ébullition: 119…120 °C Point de fusion: –100 °C Densité: 0,926 Point éclair: 35 °C (95 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004537 Numéro CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 UN: 3092 ADR: 3,III |