Méthoxy-1-propanol-2 98.5%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ Point d'ébullition: 120 °C (760 mmHg) Point de fusion: –97 °C Densité: 0,92 g/cm³ Point éclair: 30 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004537 Numéro CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 UN: 3092 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.01 % |