Imprimer
(±)-1-Éthoxy-2-propanol ≥90% remainder 2-ethoxy-1-propanol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
43306.AP 43306.AY
43306.APEA 136 EUR
43306.AP 43306.AY
(±)-1-Éthoxy-2-propanol ≥90% remainder 2-ethoxy-1-propanol
(±)-1-Éthoxy-2-propanol
Purity: 90+% CAS No.: 1569-02-4 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 42°(108°F) Physical Form: Liquid Density: 0.896 Refractive Index: 1.4065 Appearance: Colourless Melting Point: -100° Boiling Point: 132° UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00067050
Formule: C₅H₁₂O₂
Point d'ébullition: 132 °C
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0,896
Point éclair: 42 °C (108 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067050
Numéro CAS: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 1987
ADR: 3,III