Imprimer
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
B22672.14 B22672.22 B22672.36
B22672.14EA 86.4 EUR
B22672.14 B22672.22 B22672.36
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 97%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Purity: 97% CAS No.: 616-30-8 Molecular Formula: C3H9NO2 Formula Weight: 91.11 Flash Point: 186°(366°F) Refractive Index: 1.4920 Boiling Point: 264-266°/739mm Beilstein Reference: 1719121 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008140
Formule: C₃H₉NO₂
Poids moléculaire: 91.11 g/mol
Point d'ébullition: 264…266 °C (739 mmHg)
Densité: 1.186
Point éclair: 186 °C (366 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008140
Numéro CAS: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
ADR: 8 III