(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
Formule:
C₃H₉NO₂ Poids moléculaire: 91.11 g/mol Point d'ébullition: 264…265 °C (739 mmHg) Densité: 1.17 g/cm³ Point éclair: 155 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008140 Numéro CAS: 616-30-8 EINECS: 210-475-8 UN: 2735 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |