Imprimer
2-Phénylpropène 99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
127710010 127711000 127710025
ACRO127710010EA 84.6 EUR
ACRO127710010 ACRO127711000 ACRO127710025
2-Phénylpropène 99% stabilisé
2-Phénylpropène
Formule: C₉H₁₀
Point d'ébullition: 165…169 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0,909 g/cm³
Point éclair: 45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008859
Numéro CAS: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 ppm tert.-butylcatechol