(±)-2-Amino-1-butanol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Aminobutan-1-ol, (±)-2-Amino-1-butanol
Purity: 97%
CAS No.: 96-20-8
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4525
Odour: Amine-like
pH: 11.1
Melting Point: -2°
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 1098274
Merck Reference: 14,427
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008095
Formule:
C₄H₁₁NO Poids moléculaire: 89.14 g/mol Point d'ébullition: 176…178 °C Point de fusion: –2 °C Densité: 0.944 Point éclair: 89 °C (192 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008095 Numéro CAS: 96-20-8 EINECS: 202-488-2 UN: 2735 ADR: 8 III Indice Merck: 13,00426 |