Imprimer
Isothiocyanate d'allyle 94% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: 0.01% Stabilisé avec α-tocophérol
102950050 102951000 102955000
ACRO102950050EA 37.7 EUR
ACRO102950050 ACRO102951000 ACRO102955000
Isothiocyanate d'allyle 94% stabilisé
Isothiocyanate d'allyle
Formule: C₄H₅NS
Poids moléculaire: 99.16 g/mol
Point d'ébullition: 151…153 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.0175 g/cm³
Point éclair: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004822
Numéro CAS: 57-06-7
EINECS: 200-309-2
UN: 1545
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,00292
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol
Relative density (20/4°C) 1.017 to 1.022