(±)-1-Amino-2-propanol 94% contains approx. 5% 2-Amino-1-propanol
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₉NO Point d'ébullition: 158…160 °C (1013 hPa) Point de fusion: –2 °C Densité: 0,96 g/cm³ Point éclair: 71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008139 Numéro CAS: 78-96-6 EINECS: 201-162-7 UN: 2735 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥93 % |
Color scale | ≤50 APHA |