Imprimer
Bromure d'allyle stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01021.1000 8.01021.9020
8.01021.1000EA 138 EUR
8.01021.1000 8.01021.9020
Bromure d'allyle stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromure d'allyle
Formule: C₃H₅Br
Point d'ébullition: 70 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –119 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000244
Numéro CAS: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3 (6.1),I
Indice Merck: 13,00285