(±)-Acide mercaptosuccinique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(±)-Mercapto-1,4-butanedioic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, (±)-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 70-49-5
Molecular Formula: C4H6O4S
Formula Weight: 150.15
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 1099858
Merck Reference: 14,9343
MDL No.: MFCD00004860
Formule:
C₄H₆O₄S Poids moléculaire: 150.16 g/mol Point d'ébullition: 322 Point de fusion: 150…155 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004860 Numéro CAS: 70-49-5 EINECS: 200-736-4 Indice Merck: 12,09479 |