(±)-Acide mercaptosuccinique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(±)-Mercapto-1,4-butanedioic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, (±)-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid
Formule:
C₄H₆O₄S Poids moléculaire: 150.16 g/mol Point d'ébullition: 322 Point de fusion: 152…155 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004860 Numéro CAS: 70-49-5 EINECS: 200-736-4 Indice Merck: 12,09479 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 150 to 155 °C |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |