2-Bromo-2-méthylpropane ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
tert-Butyl bromide
Stabilisation:
Stabilisé avec carbonate de potassium
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 98+%
CAS No.: 507-19-7
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.02
Flash Point: 18°(64°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.210
Refractive Index: 1.4280
Appearance: Colourless
Melting Point: -20°
Boiling Point: 74-76°
Beilstein Reference: 1730892
Merck Reference: 14,1555
UN No.: 2342
MDL No.: MFCD00000125
Formule:
C₄H₉Br Poids moléculaire: 137.02 g/mol Point d'ébullition: 74…76 °C Point de fusion: –20 °C Densité: 1.210 Point éclair: 18 °C (64 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000125 Numéro CAS: 507-19-7 EINECS: 208-065-9 UN: 2342 ADR: 3 II Indice Merck: 14,1555 |