Imprimer
2-Bromo-2-méthylpropane 96% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyl bromide
159261000 159265000 159260025
ACRO159261000EA 106 EUR
ACRO159261000 ACRO159265000 ACRO159260025
2-Bromo-2-méthylpropane 96% stabilisé
2-Bromo-2-méthylpropane
Formule: C₄H₉Br
Poids moléculaire: 137.02 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.18 g/cm³
Point éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000125
Numéro CAS: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,01554
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4269 to 1.4289 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer potassium carbonate
UV at 280 nm A: ≤0.2
pH 4.0 to 6.0 (1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)