Imprimer
Acide DL-malique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide (±)-malique
A17874.0E A17874.30 A17874.36
A17874.0EEA 89.4 EUR
A17874.0E A17874.30 A17874.36
Acide DL-malique ≥98%
Acide DL-malique
Purity: 98% CAS No.: 6915-15-7 Molecular Formula: C4H6O5 Formula Weight: 134.09 Flash Point: 203°(397°F) Physical Form: Powder Density: 1.609 Appearance: White to pale cream Melting Point: 130-133° Solubility: Soluble in acetone, dioxane, water, methanol and ethanol. Insoluble in benzene. Beilstein Reference: 1723539 Merck Reference: 14,5707 MDL No.: MFCD00064212
Formule: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Poids moléculaire: 134.09 g/mol
Point d'ébullition: 306
Point de fusion: 130…133 °C
Densité: 1.609
Point éclair: 203 °C (397 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064212
Numéro CAS: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Indice Merck: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM