Acide (±)-2-mercaptopropionique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Mercaptopropionic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₃H₆O₂S Poids moléculaire: 106.15 g/mol Point d'ébullition: 205 Point de fusion: 10…14 °C Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 110 |
Numéro MDL:
MFCD00004862 Numéro CAS: 79-42-5 EINECS: 201-206-5 UN: 2936 ADR: 6.1 II Indice Merck: 12,09476 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 10 - 14 °C |
Molar Mass | 106.14 g/mol |
Boiling Point | 203 - 208 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 110 °C |
Refractive Index | 1.4809 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.20 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 (H2O, 20 °C) (undiluted) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...