Imprimer
Ether diéthylique stabilisé, BAKER, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Oxyde de diéthyle, 2,2'-Oxydiéthane, 2,2'-Oxybiséthane, Ether éthylique
Stabilisation: Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
8106.1000EA 56.93 EUR
8106.1000 8106.5000 8106.9025 8106.9200
Ether diéthylique stabilisé, BAKER, J.T.Baker®
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Poids moléculaire: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 35
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Indice Merck: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Acidity passes test
Aldehydes passes test
Distillation Range 34.0 - 35.0 °C
Non-volatile Matter max. 20 mg/l
Peroxide passes test
Relative Density 0.714 - 0.716
Substances with a Foreign Odour passes test
Water (H2O) max. 2 g/l